Få mere at vide
1-aminopyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491727 5 g 5g
11401737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25703.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6295-87-0 | C5H7IN2 | 222.03 g/mol
1-Aminopyridiniumiodid er et reagens, der bruges som byggesten til at konstruere fusionerede heterocykler, syntese af substituerede pyridiner, dipolære cycloadditioner, ylidtypereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Aminopyridiniumiodid er et reagens, der bruges som byggesten til at konstruere fusionerede heterocykler, syntese
af substituerede pyridiner, dipolære cycloadditioner, ylidtypereaktioner.
Opløselighed
Opløselig i vand (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6295-87-0
Molekylær formel C5H7IN2
Molekylvægt (g/mol) 222.03
MDL nummer MFCD00051893
InChI nøgle NDRLPYIMWROJBG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-aminopyridinium iodide, 1-aminopyridin-1-ium iodide, n-aminopyridinium iodide, pyridinium, 1-amino-, iodide, 1-aminopyridiniumiodide, pyridylamine, iodide, aminopyridinium iodide, amino-pyridinium iodide, l-aminopyridinium iodide, acmc-209nay
PubChem CID 2733704
IUPAC navn pyridin-1-ium-1-amin;iodid
SMIL [I-].N[N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminopyridinium iodide
Smeltepunkt ∼160°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3713241
Opløselighedsinformation Soluble in water (almost transparency).
Formel vægt 222.03
Procent renhed 97%