Få mere at vide
1-Aminopyren, TRC
Artikelnummer. 30309789
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30309789 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30309789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA629285500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminopyrene
CAS 1606-67-3
Molekylær formel C16 H11 N
Mængde 500 mg
Synonym 1-Aminopyren, 1-Aminopyrene, 3-Aminopyrene, NSC 11436, α-Aminopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2
SMIL Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn Pyren-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 217.26
Formel vægt 217.0891