Få mere at vide
1-Aminopyrene-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminopyrene-d9 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 226.146 |