Få mere at vide
1-aminopyren, 97%
Artikelnummer. 11335018
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335018 0.5 g 0.5g
11325018 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043968.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217,27 g/mol
Det fungerer som et forstadiemolekyle til produktion af andre fluorescerende prober såsom 1-Azidopyren, APTS og N-(1-Pyren)iodoacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1606-67-3
Molekylær formel C16H11N
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00004140
InChI nøgle YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
IUPAC navn pyren-1-amin
SMIL NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminopyrene
Smeltepunkt 116 °C til 119 °C
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand (0,576 mg/L ved 25 grader C).
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver