Få mere at vide
1-Aminopyrene, 97%
Artikelnummer. 11325018
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
Artikelnummer. 11325018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043968.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217.27 g/mol
Det fungerer som et forstadiemolekyle til produktion af andre fluorescerende prober såsom 1-Azidopyren, APTS og N-(1-Pyren)iodoacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1606-67-3
Molekylær formel C16H11N
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00004140
InChI nøgle YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
IUPAC navn pyren-1-amin
SMIL NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminopyrene
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water (0.576mg/L at 25 deg C).
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.