Få mere at vide
1-Aminopiperidin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminopiperidine |
| Tæthed | 0.928 |
| Kogepunkt | 145 °C til 147 °C |
| Flammepunkt | 36 °C (96 °F) |
| Brydningsindeks | 1.475 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 383565 |
| Formel vægt | 100.16 |
| Procent renhed | 97% |