Få mere at vide
1-Aminopiperidin, 97%
Artikelnummer. 11318955
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318955 5 g 5g
11328955 25 g 25g
11338955 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14078.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2213-43-6
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00006489
InChI nøgle LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
IUPAC navn piperidin-1-amin
SMIL C1CCN(CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminopiperidine
Tæthed 0.928
Kogepunkt 145°C to 147°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 383565
Formel vægt 100.16
Procent renhed 97%