Få mere at vide
1-Aminofthalazin, TRC
Artikelnummer. 30133418
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133418 250 mg
17933205 100 mg
17981805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA627660250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19064-69-8
Molekylær formel C8 H7 N3
Molekylvægt (g/mol) 145.16
IUPAC navn Fthalazin-1-amin
SMIL Nc1nncc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminophthalazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7N3/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H,(H2,9,11)
Formel vægt 145.064
Procent renhed >95%