Få mere at vide
1-aminoindan hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17962985
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962985 5 g
17912015 1 g
17934035 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6122605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70146-15-5
Molekylær formel C9 H11 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 169.65
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-Indanamine, hydrochloride (6CI,7CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (9CI), 1-Aminoindan hydrochloride, 1-Aminoindane hydrochloride, NSC 186227, Indan-1-amine Hydrochloride
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine; hydrochlorid
SMIL Cl.NC1CCc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoindane Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formel vægt 169.0658