Få mere at vide
1-Aminoindan, 99%
Artikelnummer. 11427917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427917 5 g 5g
11417917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16585.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34698-41-4
Molekylær formel C9H12N
Molekylvægt (g/mol) 134.20
MDL nummer MFCD00003799
InChI nøgle XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonym 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-1-amin
SMIL [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Aminoindane
Smeltepunkt 2 °C
Tæthed 1.038
Kogepunkt 225 °C
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 5 g
Beilstein 3196205
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 133.19
Procent renhed 99%