Få mere at vide
1-Aminoindan, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-1-Aminoindane |
| Smeltepunkt | 2°C |
| Tæthed | 1.038 |
| Kogepunkt | 225°C |
| Flammepunkt | 94°C (201°F) |
| Brydningsindeks | 1.562 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3196205 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 133.19 |
| Vis mere |