Få mere at vide
1-Aminoindan, TRC
Artikelnummer. 30319381
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30319381 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30319381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA615660500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoindan
CAS 34698-41-4
Molekylær formel C9H11N
Mængde 500 mg
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1-Indanamine (6CI,7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (RS)-1-Aminoindan, (±)-1-Aminoindan, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, 1-Aminoindan, 1-Indanylamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, NSC 62540, TVP 136, dl-Indan-1-amine
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
SMIL NC1CCc2ccccc12
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Formel vægt 133.0891