Få mere at vide
1-aminoindan, 98%
Artikelnummer. 10704981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704981 5 g Glasflaske 5g
10305930 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103850050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
CAS: 34698-41-4 | C9H12N | 134,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34698-41-4
Molekylær formel C9H12N
Molekylvægt (g/mol) 134.20
MDL nummer MFCD00003799
InChI nøgle XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
Synonym 1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
PubChem CID 123445
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-1-amin
SMIL [NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoindan
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1,5 °C
Farve Farveløs til Grøn
Tæthed 1.0380g/mL
Kogepunkt 96 °C til 97 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt 94 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5600 til 1,564
Mængde 5 g
Beilstein 12, 1191
Specifik vægtfylde 1.038
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 133.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminoindan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.