Få mere at vide
1-Aminohydantoin hydrochlorid, 90%
Artikelnummer. 11966251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966251 25 g Glasflaske 25g
11956251 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442050250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 2827-56-7 | C3H5N3O2·ClH | 151,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2827-56-7
Molekylær formel C3H5N3O2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 151.55
InChI nøgle WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminohydantoin hydrochloride, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride, 1-aminohydantoin hcl, 1-amino hydantoin hydrochloride, 2,4-imidazolidinedione, 1-amino-, monohydrochloride, acmc-209h1m, 1-aminoimidazolidine-2,4-dione hcl, 1-aminoimidazoline-2,4-dione hydrochloride
PubChem CID 12472963
IUPAC navn 1-aminoimidazolidin-2,4-dion;hydrochlorid
SMIL C1C(=O)NC(=O)N1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminohydantoin hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 201,0 °C til 205,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 151.55
Procent renhed 90%
Fysisk form Krystallinsk pulver