Få mere at vide
1-Aminoguanidinium Hydrogen Carbonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898530
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15898530 250 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15898530 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8014170250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2582-30-1
Smeltepunkt 125°C (Decomposes)
Tæthed 1.56 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00012949
Mængde 250 g
Synonym 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Molekylvægt (g/mol) 136.11