missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate |
| CAS | 2582-30-1 |
| Smeltepunkt | 125°C (decomposes) |
| Tæthed | 1.56 g/cm³ at 20°C |
| Mængde | 25 kg |
| Synonym | 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.11 |
| Grad | Not Available |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?