Få mere at vide
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 10207907 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207907 100 mg Glasflaske 100mg
10207767 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207907 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429731000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68781-13-5 | C4H7NO2·ClH | 137.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68781-13-5
Molekylær formel C4H7NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00012545
InChI nøgle WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
PubChem CID 11957445
IUPAC navn 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 221.6°C to 225.0°C
Farve Hvid
Elementær analyse 33.52 to 36.31% C, 5.63 to 6.09% H, 9.77 to 10.59% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 137.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.