Få mere at vide
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 84392-07-4 |
| Molekylær formel | C4 D4 H3 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid, 1-amino- (9 CI), 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid-2,2,3,3-D4, 1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-amino-2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.1285 |
| Formel vægt | 105.0728 g/mol |
| Vis mere |