Få mere at vide
1-aminocyclopropan-1-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30134933
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134933 1 g
30133707 5 g
30007881 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6035501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22059-21-8
Molekylær formel C4 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-Amino-1-carboxycyclopropane, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, ACPC, NSC 98430, α-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-Amino-1-carboxycyclopropane, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, ACC, ACPC, NSC 98430, α-Aminocyclopropanecarboxylic acid
IUPAC navn 1-aminocyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL NC1(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
Mængde 1 g
Formel vægt 101.0477
Procent renhed >95%