Få mere at vide
1-Aminocyclopentancarboxylsyre, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∼320 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 636626 |
| Merck Index | 14,2734 |
| Formel vægt | 129.16 |
| Procent renhed | ≥97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid