Få mere at vide
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11478980
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478980 25 g 25g
11468980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11853.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2756-85-6
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00001487
InChI nøgle WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
IUPAC navn 1-aminocyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL NC1(CCCCC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 2355692
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 143.19
Procent renhed 98%