Få mere at vide
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15431679
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431679 5 g 5g
15421679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64459.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22264-50-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
ACBC er en NMDA-receptorantagonist, der virker på glycinstedet. Det fungerer som en agonist, der er en analog af glycin på NMDA-glycin-receptorstedet. Dette påvirker signaltransmissionen i CNS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
ACBC er en NMDA-receptorantagonist, der virker på glycinstedet. Det fungerer som en agonist, der er en analog af glycin på NMDA-glycin-receptorstedet. Dette påvirker signaltransmissionen i CNS.
Opløselighed Opløselig til 100 mM i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22264-50-2
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00661068
InChI nøgle FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclobutanecarboxylic acid, acbc, 1-amino-cyclobutanecarboxylic acid, 1-aminocyclobutane carboxylic acid, 1-amino-1-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-amino, 1-aminocyclobutanecarboxlic acid, 1-amino-1-carboxycyclobutane, cyclovaline
PubChem CID 89643
IUPAC navn 1-aminocyclobutan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(C1)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Smeltepunkt 261°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 2802253
Opløselighedsinformation Soluble to 100 mM in water.
Formel vægt 115.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid