missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Aminocyclobutanecarbonitrile >80%, TRC

Artikelnummer. 30324908
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324908 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6179981G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Aminocyclobutanecarbonitrile
CAS 70780-84-6
Molekylær formel C5 H8 N2
Mængde 1 g
Synonym 1-Aminocyclobutanecarbonitrile, 1-Amino-1-cyanocyclobutane, 1-Aminocyclobutane-1-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c6-4-5(7)2-1-3-5/h1-3,7H2
SMIL NC1(CCC1)C#N
IUPAC navn 1-aminocyclobutane-1-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.