Få mere at vide
1-Aminobenzotriazol, TRC
Artikelnummer. 30328090
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30328090 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30328090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA59367050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminobenzotriazole
CAS 1614-12-6
Molekylær formel C6H6N4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
SMIL Nn1nnc2ccccc12
IUPAC navn benzotriazol-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 134.14
Formel vægt 134.0592