Få mere at vide
1-Aminobenzotriazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480207 50 mg
16444876 100 mg
16420976 200 mg
16411556 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103389
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress 1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
1-Aminobenzotriazole is a nonspecific and irreversible inhibitor of cytochrome P450 (P450).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminobenzotriazole
Fysisk form Solid
CAS 1614-12-6
Farve Tan
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym ABT 3-Aminobenzotriazole
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (745.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (372.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL NN1N=NC2=CC=CC=C21
Molekylvægt (g/mol) 134.14
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98.05%