Få mere at vide
1-Aminobenzotriazol, 97%
Artikelnummer. 15475799
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475799 250 mg 250mg
15455799 1 g 1g
15465799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63610.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Selvmordshæmmer af cytochrom P450 og chloroperoxidase | CAS: 1614-12-6 | C6H6N4 | 134,142 g/mol
1-Aminobenzotriazol bruges som en selvmordshæmmer af cytochrom P450 og chlorperoxidase, en hæmmer af oxidativ lægemiddelmetabolisme i biokemiske farmakologi- og toksikologiske undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Aminobenzotriazol bruges som en selvmordshæmmer af cytochrom P450 og chlorperoxidase, en hæmmer af oxidativ
lægemiddelmetabolisme i biokemiske farmakologi- og toksikologiske undersøgelser.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, DMSO, ethanol eller
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1614-12-6
Molekylær formel C6H6N4
Molekylvægt (g/mol) 134.142
MDL nummer MFCD00132902
InChI nøgle JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
PubChem CID 1367
IUPAC navn benzotriazol-1-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminobenzotriazole
Smeltepunkt 81 °C til 85 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 607843
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, DMSO, ethanol eller vand
Formel vægt 134.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminobenzotriazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminobenzotriazole