missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Aminoacetone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminoacetone, Hydrochloride |
| CAS | 7737-17-9 |
| Molekylær formel | C3 H7 N O . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Propanone, amino-, hydrochloride (6CI), 1-Amino-2-propanone hydrochloride, 1-Aminoacetone Hydrochloride, 1-Aminopropan-2-one hydrochloride salt, 2-Oxopropylammonium chloride, Aminoacetone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO.ClH/c1-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(=O)CN |
| IUPAC navn | 1-aminopropan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.55 |
| Formel vægt | 109.0294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?