Få mere at vide
1-Amino-imidazolidine-2,4-dione, TRC
Artikelnummer. 30005827
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005827 500 mg -
30006304 250 mg -
30005757 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611738500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6301-02-6
Molekylær formel C3 H5 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 115.09
Synonym 1-Aminohydantoin
IUPAC navn 1-aminoimidazolidine-2,4-dione
SMIL NN1CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminohydantoin
Analyt- eller komponentnavne 1-Aminohydantoin
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 115.0382
Procent renhed >95%