Få mere at vide
1-Amino Hydantoin-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino Hydantoin-13C3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vægt | 118.0482 |
| Procent renhed | >95% |