Få mere at vide
1-Amino-9-fluorenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 11915321
Brand: Thermo Scientific Acros 103740010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-9-fluorenone
CAS 6344-62-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 120.8°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C13H9NO
MDL nummer MFCD00001158
Mængde 1 g
Beilstein 14,113
Synonym 1-amino-9h-fluoren-9-one, 1-amino-9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 1-amino, 1-aminofluoren-9-on, acmc-1bagx, maybridge1_002094, 9h-fluoren-9-one,1-amino, 1-amino-9h-fluoren-9-one #, ksepmomkaqkosm-uhfffaoysa
InChI nøgle KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC=C21
IUPAC navn 1-aminofluoren-9-one
Molekylvægt (g/mol) 195.22
PubChem CID 80664
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Amino-9-fluorenone
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato