Få mere at vide
1-Amino-7-naphthalenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-7-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 119-28-8 |
| Molekylær formel | C10H9NO3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 8-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid, 1-Naphthylamine-7-sulfonic Acid, 1-Amino-7-sulfonaphthalene, 1,7-Cleve’s Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| SMIL | Nc1cccc2ccc(cc12)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.25 |
| Formel vægt | 223.0303 |