Få mere at vide
1-Amino-5-hexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-5-hexene |
| CAS | 34825-70-2 |
| Molekylær formel | C6H13N |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-7H2 |
| SMIL | C=CCCCCN |
| IUPAC navn | hex-5-en-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.17 |
| Formel vægt | 99.1048 |