missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11379755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379755 1 g 1g
11389755 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11379755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19795.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

1-Amino-4-oxocyclohexancarboxylsyreethylenketal anvendes til modifikation af polymeregenskaber.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser 1-Amino-4-oxocyclohexancarboxylsyreethylenketal anvendes til modifikation
af polymeregenskaber.

Opløselighed Uopløseligt i vand
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54621-18-0
Molekylær formel C9H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 201.222
MDL nummer MFCD03790906
InChI nøgle HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-amino-1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-carboxylic acid, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylicacidethyleneketal, 1-amino-4,4-ethylenedioxycyclohexane carboxylic acid, 4-amino-4-carboxycyclohexanone ethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-carboxylicacid, 8-amino, 4-amino-4-2-hydroxy-1,3-dioxolan-2-yl cyclohexanone, 8-amino-1,4-dioxa-spiro 4.5 decane-8-carboxylic acid, amino-4-ethylene-ketal cyclohexylcarboxylic acid, 1-amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene k
PubChem CID 7015505
IUPAC navn 8-amino-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-carboxylsyre
SMIL C1CC2(CCC1(C(=O)O)N)OCCO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
Smeltepunkt 301°C to 304°C
Mængde 1 g
Beilstein 1373325
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 201.22
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.