Få mere at vide
1-Amino-4-methylpiperazin, 98%
Artikelnummer. 11379645
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379645 100 g 100g
11369645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19108.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6928-85-4 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6928-85-4
Molekylær formel C5H13N3
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00006154
InChI nøgle RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
PubChem CID 81349
IUPAC navn 4-methylpiperazin-1-amin
SMIL CN1CCN(CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-methylpiperazine
Tæthed 0.96
Kogepunkt 172 °C til 175 °C
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 103334
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98%