Få mere at vide
1-Amino-4-methylpiperazin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30322424
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30322424 25 g
1 options
Artikelnummer. 30322424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61343525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-methylpiperazine
CAS 6928-85-4
Molekylær formel C5H13N3
Mængde 25 g
Synonym 4-Methyl-1-piperazinamine, (4-Methylpiperazin-1-yl)amine, 1-Methyl-4-aminopiperazine, 4-Amino-1-methylpiperazine, 4-Methyl-1-aminopiperazine, N-Amino-N'-methylpiperazineN1-Methyl-N4-aminopiperazine, NSC 80649
InChI formel InChI=1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
SMIL CN1CCN(N)CC1
IUPAC navn 4-methylpiperazin-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 115.18
Formel vægt 115.1109