Få mere at vide
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30316375
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30316375 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30316375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60354850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
CAS 61379-64-4
Molekylær formel C9 H19 N3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19N3/c10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8,10H2
SMIL NN1CCN(CC1)C2CCCC2
IUPAC navn 4-cyclopentylpiperazin-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 169.27
Formel vægt 169.1579