Få mere at vide
1-amino-4-cyclopentylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411008
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411008 250 mg 250mg
15490998 1 g 1g
15401008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54831.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61379-64-4 | C9H19N3 | 169.272 g/mol
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Amino-4-cyclopentylpiperazin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61379-64-4
Molekylær formel C9H19N3
Molekylvægt (g/mol) 169.272
MDL nummer MFCD00190598
InChI nøgle QYHRIASMJNLWHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1512485
IUPAC navn 4-cyclopentylpiperazin-1-amin
SMIL C1CCC(C1)N2CCN(CC2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Mængde 250 mg
Synonym 1-amino-4-cyclopentylpiperazine, 1-amino-4-cyclopentyl piperazine, 4-cyclopentyl-1-piperazinamine, pubchem8581, 4-cyclopentylpiperazinylamine, 1-piperazinamine,4-cyclopentyl, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl, 4-cyclopentyl-piperazin-1-ylamine, 1-n-cyclopentyl piperazine-4-amine, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl-9ci
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 169.27
Procent renhed 97%