Få mere at vide
1-Amino-4-benzylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-4-benzylpiperazine |
| CAS | 39139-52-1 |
| Molekylær formel | C11H17N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3/c12-14-8-6-13(7-9-14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10,12H2 |
| SMIL | NN1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | 4-benzylpiperazin-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vægt | 191.1422 |