Få mere at vide
1-Amino-3-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449370
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11449370
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50245.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4287-20-1
Molekylær formel C9H14NO2
Molekylvægt (g/mol) 168.22
MDL nummer MFCD00800507
InChI nøgle JZEHWMUIAKALDN-MRVPVSSYSA-O
Synonym 1-amino-3-phenoxypropan-2-ol hydrochloride, 3-amino-1-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 1-amino-3-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 1-amino-3-phenoxy-2-propanol hcl, rac-1-amino-3-phenoxypropan-2-ol hydrochloride, 1-phenoxy-2-hydroxy-3-aminopropane hydrochloride, 3-amino-1-phenoxy-2-propanol hydrochloride, 98
PubChem CID 2725072
IUPAC navn 1-amino-3-phenoxypropan-2-ol;hydrochloride
SMIL [NH3+]C[C@@H](O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-3-phenoxy-2-propanol hydrochloride
Kogepunkt 145°C to 147°C
Mængde 5 g
Formel vægt 203.67
Procent renhed 98%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.