Få mere at vide
1-Amino-3-nitroadamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-3-nitroadamantane |
| CAS | 243145-00-8 |
| Molekylær formel | C10H16N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(4-7,6-9)12(13)14/h7-8H,1-6,11H2 |
| SMIL | NC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-nitroadamantan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.25 |