Få mere at vide
1-Amino-3-methylisoquinoline-4-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-3-methylisoquinoline-4-carbonitrile |
| CAS | 161468-33-3 |
| Molekylær formel | C11 H9 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3/c1-7-10(6-12)8-4-2-3-5-9(8)11(13)14-7/h2-5H,1H3,(H2,13,14) |
| SMIL | Cc1nc(N)c2ccccc2c1C#N |
| IUPAC navn | 1-amino-3-methylisoquinoline-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vægt | 183.0796 |