Få mere at vide
1-Amino-3-Hydroxybenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminophenol |
| CAS | 591-27-5 |
| Molekylær formel | C6 H7 N O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phenol, m-amino- (8CI), 3-Aminophenol, (3-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-3-hydroxybenzene, 3-Hydroxyaniline, 3-Hydroxybenzenamine, C.I. 76545, C.I. Oxidation Base 7, Fouramine EG, Fourrine 65, Fourrine EG, Furro EG, Futramine EG, NSC 1546, Nako TEG, Pelagol EG, Renal EG, Rodol EG, Tertral EG, Ursol EG, Zoba EG, m-Aminophenol, m-Hydroxyaminobenzene, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyaniline, m-Hydroxyphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2 |
| SMIL | Nc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-aminophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.0528 |