Få mere at vide
1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 72955-96-5 |
| Molekylær formel | C15 H16 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, 1-Amino-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| SMIL | NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.3 |
| Formel vægt | 256.1212 |