Få mere at vide
1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30335240
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335240 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30335240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634643500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS 5002-93-7
Molekylær formel C10 H15 N O3
Mængde 500 mg
Synonym 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propanol, 3-Amino-1-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,12H,6-7,11H2,1H3
SMIL COc1ccc(OCC(O)CN)cc1
IUPAC navn 1-amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 197.231
Formel vægt 197.105