Få mere at vide
1-amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763033
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763033 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10582272 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763033 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12133DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5002-93-7
Molekylær formel C10H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 197.234
MDL nummer MFCD00205693
InChI nøgle KFQPRNVTVMCYEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-3-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, 1-amino-3-4-methoxy-phenoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-amino-3-4-methoxyphenoxy, 3-amino-1-4-methoxyphenoxy propan-2-ol, maybridge1_002199, 4-3-amino-2-hydroxypropoxy anisole, 2rs-1-amino-3-4methoxyphenoxy-2-propanol, 2rs-1-amino-3-4-methoxyphenoxy-2-propanol
PubChem CID 2735360
IUPAC navn 1-amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)OCC(CN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 197.23
Procent renhed 95%