Få mere at vide
1-Amino-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30326781
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326781 50 g
30313398 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30326781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62813550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-2-propanol
CAS 78-96-6
Molekylær formel C3 H9 N O
Mængde 50 g
Synonym 1-Amino-2-propanol, (2-Hydroxy-2-methylethyl)amine, (RS)-1-Amino-2-hydroxypropane, (RS)-1-amino-2-propanol, (±)-1-Amino-2-propanol, 1-Amino-2-hydroxypropane, 1-Aminoisopropanol, 1-Methyl-2-aminoethanol, 2-Amino-1-methylethanol, 2-Hydroxy-1-propanamine, 2-Hydroxy-1-propylamine, 2-Hydroxypropanamine, 2-Hydroxypropylamine, DL-1-Amino-2-propanol, Isopropanolamine, MIPA, Monoisopropanolamine, NSC 3188, Threamine, dl-1-Amino-2-propanol, α-Aminoisopropyl alcohol, β-Aminoisopropanol
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
SMIL CC(O)CN
IUPAC navn 1-aminopropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 75.11
Formel vægt 75.0684