Få mere at vide
(+/-)-1-Amino-2-propanol, 94%, remainder 2-amino-1-propanol
Artikelnummer. 11348246
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348246 1000 g 1kg
11338246 250 g 250g
11358246 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15343.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Amino-2-propanol bruges til at studere effekten af temperatur og vandindhold på molekylstrukturen og hydrogenbindingen af amino-2-propanol, som er blevet undersøgt ved Fourier transform nær-infrarød (FT-NIR) spektroskopi. Anvendes også i syntesen af proteinkinase CK2-hæmmere, der anvendes til behandling af neoplasi og andre infektionssygdomme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom og Hygroskopisk, opbevares væk fra luft og vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-96-6
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00008139
InChI nøgle HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC navn 1-aminopropan-2-ol
SMIL CC(O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Amino-2-propanol
Tæthed 0.959
Kogepunkt 160°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Assay Procent Noter resten 2-amino-1-propanol
Brydningsindeks 1.448
Mængde 1000 g
FN nummer UN2735
Beilstein 605275
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 75.11
Procent renhed 94%