Få mere at vide
(±)-1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6 |
| CAS | 1219795-13-7 |
| Molekylær formel | C3 D6 H3 N O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,2,3,3-d6-ol, 3-amino- (ACI), 3-Amino-2-propan-1,1,1,2,3,3-d6-ol (ACI), (±)-1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6, 1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d6, 1-Amino-2-propanol-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5 H,2,4H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1-amino-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.1466 |
| Formel vægt | 81.1061 g/mol |
| Vis mere |