missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Amino-2-naphthol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30324159
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324159 500 mg
30314900 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324159 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618723500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride
CAS 1198-27-2
Molekylær formel C10H9NO . HCl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H
SMIL Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12
IUPAC navn 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 195.64
Formel vægt 195.0451
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.