missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Amino-2-naphthol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-2-naphthol Hydrochloride |
| CAS | 1198-27-2 |
| Molekylær formel | C10H9NO . HCl |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-aminonaphthalen-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.64 |
| Formel vægt | 195.0451 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?